92971
Salicin-Scheiben
suitable for microbiology, Sterile filter paper discs impregnated with salicin
Synonym(e):
Carbohydrate discs
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Produktlinie
BioChemika
Form
disc
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 10 × 25 discs
Methode(n)
microbe id | utilization test: suitable
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
Proteus spp.
Serratia spp.
Streptococcus spp.
bacteria
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.