Merck
91769
Sigma-Aldrich
2-(Trifluormethyl)benzoesäure
purum, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure, 2-Carboxy-benzotrifluorid
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.12
Beilstein:
976984
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (T)
bp
247 °C/753 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
107-110 °C (lit.)
107-110 °C
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
InChIKey
FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)