Merck
70123
Millipore
Nährbouillon
No. 2, NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Synonym(e):
Standard - Nährbouillon
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41171607
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
casein peptone, 4.3 g/L
meat peptone, 4.3 g/L
sodium chloride, 6.4 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Basic
pH-Endwert
7.5±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Eignung
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Anwendung
Zur Kultivierung und Anreicherung von weniger anspruchsvollen Bakterien zur Haltung von permanenten Kulturen, sowie auch Basis für die Herstellung von Spezialmedien.
Rechtliche Hinweise
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)