63575
D-Mannosamin -hydrochlorid
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
2-Amino-2-deoxy-D-mannose -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −3.7±0.5°, c = 2% in H2O
mp (Schmelzpunkt)
168 °C (dec.) (lit.)
170-175 °C (dec.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES String
Cl[H].N[C@@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3+,4-,5-,6?;/m1./s1
InChIKey
QKPLRMLTKYXDST-OHXGPSCHSA-N
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?