Merck
59974
Supelco
2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]-propionsäure
analytical standard
Synonym(e):
2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]-propansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.25
Beilstein:
25973382
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C(O)=O)COC1=CC=C(CCOC)C=C1
InChI
1S/C12H16O5/c1-16-7-6-9-2-4-10(5-3-9)17-8-11(13)12(14)15/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3,(H,14,15)
InChIKey
PQIWJWWULVHOAA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)