Merck
55766
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Hydroxy-2-methylpropyl-triphenylphosphonium-bromid
technical, ≥90% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24BrOP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.30
Beilstein:
4732593
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
technical
Assay
≥90% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
176-178 °C
SMILES String
[Br-].C[C@@H](CO)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)