Merck
338494
Sigma-Aldrich
trans-4-(Diethylamino)-zimtaldehyd
98%
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NC6H4CH=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
74-76 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CC)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C13H17NO/c1-3-14(4-2)13-9-7-12(8-10-13)6-5-11-15/h5-11H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
InChIKey
JXXOTBSUZDDHLT-AATRIKPKSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)