32668
Nabam-d4 Hexahydrat
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Dinatrium-ethylen-d4-bis-(dithiocarbamat) Hexahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
Format
neat
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[2H]C([2H])(NC([S-])=S)C([2H])([2H])NC([S-])=S
InChI
1S/C4H8N2S4.2Na.6H2O/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;;;;;;;;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2/i1D2,2D2;;;;;;;;
InChIKey
JPLBPVJXWHMSLP-KJGMLHTRSA-L
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?