Merck
23510
Sigma-Aldrich
2-Chlor-1,3,2-benzodioxaborol
purum, ≥97.0% (AT)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.36
Beilstein:
2093985
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (AT)
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C (lit.)
56-58 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BClO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
InChIKey
AZYGEWXDKHFOKB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Reagent for the selective cleavage of many protecting groups (e.g. MEM-ethers, Z-amines, BOC-amines etc); Transformation of urethanes into isocyanates
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
V.L.K. Valli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 257-257 (1995)
R.K. Boeckmann et al.
Tetrahedron Letters, 26, 1411-1411 (1985)