19880
N-Butyldiethanolamin
purum, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)butylamin, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-butylamin
About This Item
Dampfdichte
5.5 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 25 °C)
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (GC)
Verunreinigungen
≤0.3% water
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
n20/D 1.463
bp
273-275 °C/741 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−70 °C (lit.)
Dichte
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-2-3-4-9(5-7-10)6-8-11/h10-11H,2-8H2,1H3
InChIKey
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
265.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
129.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?