Merck
09775
Sigma-Aldrich
Boc-Bpa-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
Boc-4-benzoyl-L-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.41
Beilstein:
7256480
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥96.0% (HPLC)
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Farbe
white
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO5/c1-21(2,3)27-20(26)22-17(19(24)25)13-14-9-11-16(12-10-14)18(23)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,22,26)(H,24,25)/t17-/m0/s1
InChIKey
HIQJNYPOWPXYIC-KRWDZBQOSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)