05576
Bortrifluoridethanol
~10% in ethanol (~1.3 M), LiChropur™, for GC derivatization
Empfohlene Produkte
Qualität
for GC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
Konzentration
~10% in ethanol (~1.3 M)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
0.852 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?