19-1070
D-Mannitol
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Mannite
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥99.0%
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (lit.)
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1