15-0630
Iod -Lösung
5 mM
About This Item
Empfohlene Produkte
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
5 mM
1/100 N
SMILES String
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChIKey
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter