05-1560
Kohlenstoffdisulfid
CP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Dampfdichte
2.67 (vs air)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
212 °F
Expl.-Gr.
50 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112-−111 °C (lit.)
Dichte
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChIKey
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F
Flammpunkt (°C)
-30 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves