Merck
RIE156324566
Rieke Metals, Inc.
4-methyl-4'-(4-methylpiperazinomethyl) benzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.42
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-methylphenyl){4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl}methanone
Inchi Code
1S/C20H24N2O/c1-16-3-7-18(8-4-16)20(23)19-9-5-17(6-10-19)15-22-13-11-21(2)12-14-22/h3-10H,11-15H2,1-2H3
InChIKey
CMMYPCBUNFCECP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0800-04
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)