SK1M005W01
Pellicon® XL50-Kassette mit Biomax® Membran
NMWCO 8 kDa
Synonym(e):
Pellicon® XL50 with Biomax 8 kDa Membrane, C Screen, 50 cm2
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
Leistungsmerkmale
holdup volume 3.2 mL
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
0.03-0.05 L/min recirculation rate
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Länge
18.8 cm (7.4 in.)
Breite
3 cm (1.2 in.)
membrane nominal area
50 cm2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤7.5 mg/device
Matrix
Biomax®
Porengröße
8 kDa NMWCO
pH-Wert
1-14(cleaning)
1-14(continuous)