Merck
SIPK0SIX3
Milli-Q
SimpliPak® Aufbereitungskartusche
For Simplicity® systems with DI water feed containing high silt
Synonym(e):
SimpliPak® 3 Aufreinigungskartuschen
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
NACRES:
JA.13
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
(For Simplicity® systems with DI containg high silt water feed)
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
Allgemeine Beschreibung
Diese SimpliPak® 3 Aufbereitungskartusche wird zum Entfernen von ionischen und organischen Verunreinigungen bis in den Spurenbereich von DI-Wasser mit hohem Schlickgehalt verwendet.
Anwendung
Für die Verwendung mit Simplicity® und Simplicity® UV-Wasseraufbereitungssystemen.
Rechtliche Hinweise
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany