PPHH01300
Polypropylene membrane filter
0.45 µm, 13 mm, hydrophilic, polypropylene
Synonym(e):
Hydrophilic Polypropylene membrane filter, PFAS testing
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
1 h at 90 °C
Filterdurchm.
13 mm
Dicke
190 μm ± 50 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Porengröße
0.45 μm pore
>40 % porosity
Blasenpunkt
>15 psi, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Clarification of aqueous and organic solutions
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- PFAS Sample filtration
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Low extractables
- Broad thermal stability
- Broad chemical compatibility
- Fast liquid flow rates
Ähnliches Produkt
Artikel
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für PFAS-Prüfungen mit modifizierter EPA-Methode 1633
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Sehen Sie sich Daten zu fluorierten Extractables, Wiederfindung und empfohlenen Filtrationsprodukten für PFAS-Prüfungen unter Anwendung einer modifizierten EPA-Methode 537.1 an.