Dokumente
MABS1910
Sigma-Aldrich
Anti-Signalpeptidpeptidase-like 3-Antikörper, Klon 7F9
clone 7F9, from mouse
Synonym(e):
Signal peptide peptidase-like 3, SPP-like 3, Intramembrane protease 2, IMP-2, Presenilin homologous protein 1, PSH1, Presenilin-like protein 4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7F9, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPPL3(121665)
Allgemeine Beschreibung
Signal peptide peptidase-like 3 (UniProt: Q8TCT6; auch als SPP-like 3, Intramembrane protease 2, IMP-2, Presenilin homologous protein 1, PSH1, Presenilin-like protein 4, SPPL3 bekannt) wird beim Menschen vom SPPL3-Gen (auch als IMP2 bekannt, Gen-ID: 121665) kodiert. SPPL3 ist ein Multipass-Transmembranprotein, das verbreitet exprimiert wird und in vielzelligen Eukaryoten stark konserviert ist. Es wurden drei Isoformen von SPPL3 beschrieben, die durch alternatives Spleißen entstehen. Es ist ein Mitglied der GxGD-Intramembranproteasen. Es agiert als Intramembranprotease, die Membranproteinsubstrate vom Typ II in oder nahe an ihren luminalen Transmembrandomänegrenzen spaltet. Es kann auch als Sheddase agieren, indem es die proteolytische Freisetzung und Ausschüttung von Ektodomänen mit aktiven Zentren von glykanmodifizierenden Glykosidasen und Glykosyltransferasen vermittelt. Es katalysiert außerdem die Intramembranspaltung des Hüllglykoproteins gp130 und/oder des Leaderpeptids gp18LP von Simian Foamy Virus unabhängig von der vorherigen Abspaltung der Ektodomäne durch Furin oder Furin-like-Proprotein-Convertase-vermittelte Spaltproteolyse. Die erste Transmembrandomäne von SPPL3 kann als Signalanker vom Typ I agieren. SPPL3 enthält außerdem ein PAL-Motiv (A.S. 342-344), das für die normale Konformation des aktiven Zentrums erforderlich ist.
Spezifität
Klon 7F9 weist Signal peptide peptidase-like 3 in humanen Zellen nach. Es zielt auf ein Epitop innerhalb von 15 Aminosäuren in der C-terminalen Hälfte ab. Die Immunogensequenz ist in allen drei Isoformen konserviert.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 15 Aminosäuren aus der C-terminalen Hälfte des humanen Signal peptide peptidase-like 3 entspricht.
Anwendung
Anti-Signal peptide peptidase-like 3-Antikörper, Klon 7F9, Katalognr. MABS1910 ist ein monoklonaler Maus-Antikörper, der Signal peptide peptidase-like 3 nachweist und zur Verwendung in Immunpräzipitation und Western Blot geprüft wurde.
Forschungskategorie
Signalisierung
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Signal peptide peptidase-like 3 in Western Blot nach (Voss, M., et al. (2012). J Biol Chem. 287(52):43401-9; Voss, M., et. al. (2014). EMBO J. 33(24):2890-905; Fleck, D., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(1):318-33).
Immunpräzipitations-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Signal peptide peptidase-like 3 in Immunpräzipitation nach (Voss, M., et al. (2012). J Biol Chem. 287(52):43401-9).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Signal peptide peptidase-like 3 in HEK293-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~42 kDa gemessen; 42,56 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper IgG1 in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Amanda Heard et al.
Nature communications, 13(1), 3367-3367 (2022-06-12)
While chimeric antigen receptor (CAR) T cells targeting CD19 can cure a subset of patients with B cell malignancies, most patients treated will not achieve durable remission. Identification of the mechanisms leading to failure is essential to broadening the efficacy
Xiaoxuan Zhuang et al.
Cell reports, 43(4), 114105-114105 (2024-04-15)
Natural killer (NK) cells are primary defenders against cancer precursors, but cancer cells can persist by evading immune surveillance. To investigate the genetic mechanisms underlying this evasion, we perform a genome-wide CRISPR screen using B lymphoblastoid cells. SPPL3, a peptidase