MABF919
Anti-Ly108/Slamf6-Antikörper, Klon 3E11
clone 3E11, from rat
Synonym(e):
SLAM family member 6, CD352, NK-T-B-antigen, NTB-A, Lymphocyte antigen 108
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Slamf6(30925)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Funktionsassay: Mit einer repräsentativen Charge wurde zusammen mit einem polyklonalen Anti-Ratten-IgG-Antikörper des Kaninchens Oberflächen-Ly108 auf isolierten C57BL/6-Mäusethymozyten vernetzt, was zu einer Induktion einer SAP- und FynT-abhängigen Ly108-Tyrosin-Phosphorylierung führte (Zhong, M.C. und Veillette, A. (2008). J. Biol. Chem. 283(28):19255-19264).
Durchflusszytometrie-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge, die mit Alexa Fluor 647 vorkonjugiert wurde, wurde die Expression von exogen transfizierten murinen Ly108-1- und Ly108-2-Isoformen nachgewiesen, jedoch nicht von anderen Mitgliedern der SLAM-Familie (2B4, CD84, CRACC, Ly-9 und SLAM) auf der Oberfläche der entsprechenden BI-141-T-Zell-Transfektanten der Maus (Zhong, M.C. und Veillette, A. (2008). J. Biol. Chem. 283(28):19255-19264).
Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde zusammen mit einem polyklonalen Anti-Ratten-IgG-Antikörper des Kaninchens eine Immunpräzipitation von Oberflächen-Ly108 aus isolierten C57BL/6-Mäusethymozyten durchgeführt (Zhong, M.C. und Veillette, A. (2008). J. Biol. Chem. 283(28):19255-19264).
Western-Blotting-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden exogen exprimierte murine Ly108-1- und Ly108-2-Isoformen in Lysaten der jeweiligen BI-141-T-Zell-Transfektanten der Maus nachgewiesen (Zhong, M.C. und Veillette, A. (2008). J. Biol. Chem. 283(28):19255-19264).
Entzündung & Immunologie
Qualität
Durchflusszytrometrie-Analyse: Mit 1 µg dieses Antikörpers wurde Ly108/Slamf6 auf der Oberfläche von einer Million Maus-Splenozyten nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable