MABF397
Anti-CD25 Antibody (mouse), PE-Cy7, clone PC61.5
clone PC61.5, 0.2 mg/mL, from rat
Synonym(e):
Interleukin-2 receptor subunit alpha, IL-2 receptor subunit alpha, IL-2-RA, IL-2R subunit alpha, IL2-RA, p55, CD25
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
PE-Cy7
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PC61.5, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1λ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Il2Ra(16184)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD25 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable