Fortfahren mit
MABE342
Anti-Puromycin-Antikörper, Klon 4G11
clone 4G11, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 453.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
4G11, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, ICC, IF, WB
Citations:
21
CHF 453.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1016
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4G11, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NPEPPS(9520)
General description
Puromycin ist ein Aminonukleosid-Antibiotikum, das aus dem Bakterium Streptomyces alboniger gewonnen wird und als Proteinsynthesehemmer wirkt, der die Translation durch verfrühte Terminierung der Ribosomketten verhindert. Monoklonale Antikörper gegen Puromycin können bei standardmäßigen immunchemischen Verfahren zur direkten Überwachung der Translation verwendet werden. Diese Verfahren werden als SUnSET (Surface Sensing of Translation) bezeichnet. Ein Teil des Moleküls ähnelt dem 3′-Ende der Aminoacyl-tRNA, weshalb es bei der Analyse der Proteintranslation nützlich ist. Puromycin veranlasst die DNA-Fragmentierung in Thymozyten und menschlichen HL-60-Leukämiezellen.
Puromoycin ist in neu synthetisierten Proteinen integriert. Wenn nur Puromycin vorhanden ist, weist der Antikörper neu synthetisierte Proteine mit integriertem Puromycin mit unterschiedlichen Molekulargewichten nach. Es wird jedoch eine Abnahme des Signals beobachtet, wenn auch Cycloheximid vorhanden ist, das die Proteinbiosynthese in eukaryotischen Organismen hemmt.
Application
Anti-Puromycin-Antikörper, Klon 4G11, für den Nachweis von in Proteinen integriertem Puromycin. Monoklonale Antikörper gegen Puromycin können auch bei standardmäßigen immunchemischen Verfahren verwendet werden.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge detektierte neu synthetisierte Proteine mit integriertem Puromycin in HeLa-Zellen, die mit Puromycin behandelt wurden. Es wird jedoch eine Abnahme des Signals beobachtet, wenn Cycloheximid hinzugefügt wurde, das die Proteinbiosynthese in eukaryotischen Organismen hemmt.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde in neusynthetisierten Proteinen integriertes Puromycin mittels WB nachgewiesen (David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde in neusynthetisierten Proteinen integriertes Puromycin mittels IF nachgewiesen (David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.).
Fluoreszenzaktivierte Zellsortierungsanalyse (FACS): Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde in neusynthetisierten Proteinen integriertes Puromycin mittels FACS nachgewiesen (David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.).
Alexa Fluor ist eine eingetragene Handelsmarke von Life Technologies.
Biochem/physiol Actions
Nachgewiesene Reaktion mit menschlicher Untersuchungsprobe, die mit Puromycin vorinkubiert wurde. Prognostizierte Reaktion mit allen Spezies, wenn die Probe mit Puromycin vorinkubiert wurde.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in HEK293-Zelllysaten, die mit Puromycin und Cycloheximid, oder nur mit Puromycin, behandelt wurden.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:12.500-Verdünnung dieses Antikörpers detektierte neu synthetisierte Proteine mit integriertem Puromycin in HEK293-Zelllysaten, die nur mit Puromycin behandelt wurden. Dieser Antikörper detektierte zudem geringe Mengen von Puromycin in HEK293-Zellen, die mit Puromycin und Cycloheximid behandelt wurden.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABC1800MABF248MABF227
Gene Information
human ... NPEPPS(9520)
Gene Information
human ... EZHIP(340602)
Gene Information
human ... SLFN11(91607)
Gene Information
bat ... Loc102244039(102244039)
human ... IFNL4(101180976)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
nonhuman primates, human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
4G11, monoclonal
clone
1G11, monoclonal
clone
4G9, monoclonal
clone
4G1, monoclonal
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c