Merck
MAB9012
Anti-Coronavirus-Antikörper, OC-43-Stamm, Klon 541-8F
clone 541-8F, Chemicon®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
541-8F, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
37
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
541-8F, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: OC-43-Stamm
Application
Anti-Coronavirus-Antikörper, OC-43-Stamm, Klon 541-8F weist Werte von Coronavirus nach, wurde publiziert und zur Verwendung in IF validiert.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
IFA. Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Coronavirus.
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin. In PBS-Puffer, pH-Wert 7,4, geliefert. Enthält 0,1 % Natriumazid und Trägerprotein.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8°C ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c