Dokumente
MAB1222
Sigma-Aldrich
Anti-Tryptase-Antikörper, Mastzelle, Klon G3
clone G3, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Mast cell tryptase antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
G3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Tryptase ist in Mastzellen die häufigste aus Sekretionsgranula stammende Serinprotease. Kürzlich wurde Tryptase als Marker der Mastzellaktivierung verwendet. Außerdem ist es an allergischen Reaktionen beteiligt. Tryptase kann als Mitogen für Fibroblastenlinien fungieren. Eine erhöhte Tryptase-Konzentration im Serum tritt sowohl bei anaphylaktischen als auch bei anaphylaktoiden Reaktionen auf, ein negativer Test schließt eine Anaphylaxie jedoch nicht aus.
Spezifität
Erkennt Mastzell-Tryptase. Reagiert mit Basophilen, jedoch in geringerem Ausmaß.
Anwendung
Dieser Anti-Tryptase-Antikörper (Mastzelle, Klon G3) wurde für die Verwendung in FC, IH und WB zum Nachweis von Tryptase validiert.
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde an fixierten Zellen zur FACS-Analyse verwendet, wobei ein konjugierter Sekundärantikörper zum Einsatz kam. (Sperr, W., et al., 2001).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Entzündungs- & Autoimmunmechanismen
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an humanem fetalem Haut-Lysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde Tryptase in 10 µg fetalem Hautlysat des Menschen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
31 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
(für die spezifische Pufferformulierung siehe Produktdatenblatt)
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C für die auf dem Produktdatenblatt angegebene Dauer haltbar. (Für die Lagerbedingungen siehe Produktdatenblatt.)
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mastzellen, Basophile
Humanes fetales Haut-Lysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Human MCTC type of mast cell granule: the uncommon occurrence of discrete scrolls associated with focal absence of chymase
Craig, S. and Schwartz, L.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 63, 581-585 (1990)
Andrew J Gentles et al.
Genome biology, 21(1), 107-107 (2020-05-10)
Tumors comprise a complex microenvironment of interacting malignant and stromal cell types. Much of our understanding of the tumor microenvironment comes from in vitro studies isolating the interactions between malignant cells and a single stromal cell type, often along a
Characterization of mast-cell tryptase-expressing peripheral blood cells as basophils
Foster, B. et al.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 109, 287-293 (2002)
Serum inhibitors for human mast cell growth: possible role of retinol.
S Ishida, T Kinoshita, N Sugawara, T Yamashita, K Koike
Allergy null
E Karamitopoulou et al.
International journal of immunopathology and pharmacology, 27(2), 213-220 (2014-07-10)
Increasing evidence indicates that tumor microenvironment (TME) is crucial in tumor survival and metastases. Inflammatory cells accumulate around tumors and strangely appear to be permissive to their growth. One key stroma cell is the mast cell (MC), which can secrete