Merck
IPFL07810
Millipore
Immobilon®-FL PVDF Membrane
1 roll, 7 x 8.4cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
Synonym(e):
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
product name
Immobilon®-FL PVDF-Transfermembran, 0.45 μm pore size, 7 X 8.4 cm sheets
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Immobilon®
Methode(n)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Filter L × B
7 cm × 8.4 cm
Porengröße
0.45 μm pore size
Kapazität
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
205 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
300 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Kompatibilität
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Coomassie brilliant blue
for use with Ponceau-S red
Nachweisverfahren
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Immobilon®-FL-Transfermembran ist eine mikroporöse Polyvinylidenfluorid(PVDF)-Membran für die Bindung von Proteinen, die aus einer Reihe von Gelmatrizen übertragen wurden. Die Immobilon®-FL Membran hat eine nominale Porengröße von 0,45 μm und wird für das Blotting von Proteinen mit einem Molekulargewicht von mehr als 20 Kilodalton (kDa) empfohlen. Die Membran weist über ein breites Spektrum von Anregungs-/Emissionswellenlängen eine sehr geringe Autofluoreszenz auf. Durch diese Eigenschaft eignet sie sich ideal für Blotting-Anwendungen mit fluoreszenzbasiertem Immunnachweis.
Filtercode: IPFL
Anwendung
Die Immobilon®-FL-Transfermembran wird in Western Blot verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Immobilon®-FL Transfermembran:
  • Für optimale Fluoreszenz-Immunodetektionsanwendungen konzipiert
  • Extrem niedriger Hintergrund verbessert die Empfindlichkeit aller fluoreszenzbasierten Immundetektionen
  • Kompatibel mit allen gängigen Fluoreszenzsonden in einem breiten Spektrum von Anregungs-/Emissionswellenlängen
  • Für standardmäßige Chemilumineszenz- oder chromogene Detektion
Rechtliche Hinweise
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shaimaa I A Ibrahim et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 453-453 (2018-12-14)
Low back pain, a leading cause of disability, is commonly treated by epidural steroid injections that target the anti-inflammatory glucocorticoid receptor (GR). However, their efficacy has been controversial. All currently used epidural steroids also activate the pro-inflammatory mineralocorticoid receptor (MR)
Kevin K Caldwell et al.
Neurotoxicology and teratology, 66, 102-112 (2017-11-15)
Our previous studies suggest that prenatal arsenic exposure (50ppb) modifies epigenetic control of the programming of the glucocorticoid receptor (GR) signaling system in the developing mouse brain. These deficits may lead to long-lasting consequences, including deficits in learning and memory
Ryan C Bates et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 103(2), 237-244 (2012-09-11)
Valproic acid (VPA) is the most widely prescribed antiepileptic drug due to its ability to treat a broad spectrum of seizure types. However, potential complications of this drug include anticonvulsant polytherapy metabolism, organ toxicity and teratogenicity which limit its use
Rianne N Esquivel et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 27(5), 974-985 (2019-04-10)
Zika virus (ZIKV) infection is endemic to several world regions, and many others are at high risk for seasonal outbreaks. Synthetic DNA-encoded monoclonal antibody (DMAb) is an approach that enables in vivo delivery of highly potent mAbs to control infections. We