FCMAB217F
Milli-Mark® Anti-CD235a-FITC Antibody, clone JC159
clone JC159, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
Glycophorin-A, PAS-2, Sialoglycoprotein alpha, MN sialoglycoprotein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified antibody
Klon
JC159, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human Lymphocytes
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable