Alle Fotos(1)
Key Documents
ET-TMB-M
Sigma-Aldrich
Stop Solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12161703
NACRES:
NA.84
Qualitätsniveau
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable