Merck
DX1045
Supelco
Diethylamine
Synonym(e):
Diethamine
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2)2NH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
203-716-3
Dampfdruck
253 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤1000 ppm Water (H2O)
Farbe
APHA: ≤30
pH-Wert
13 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
56 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
-50 °C
Übergangstemp.
flash point -23 °C
Dichte
0.71 g/cm3 at 20 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Assay: 98% min
Color (APHA): 30 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 1000ppm max
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-26 °C - closed cup