CN0671E06
Polygard® CN Kartuschenfilter
pore size 0.6 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonym(e):
Polygard-CN Cartridge Filter 10 in. 0.6 μm Code 7 Ethylene-Propylene
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
EPR seal
polypropylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Polygard
Parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Durchmesser
7.0 cm (2.75 in.)
Filtrationsfläche
0.42 m2
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤50 mg
Porengröße
0.6 μm nominal pore size
0.6 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Allgemeine Beschreibung
Polygard-CN Kartuschenfilter bieten einen hohen Durchsatz mit 4,8 bar maximalem Differentialdruck (70 psid) bei 25 °C. Die Kartuschen sind robust, stark, widerstandsfähig und dazu entwickelt, mehreren Stream-in-Place-Zyklen zu widerstehen.
Typische Anwendungen
Polygard-CN Kartuschenfilter werden verbreitet in der Getränkeindustrie für Flüssig- und Gasfiltrationsanwendungen, für Klärungsprozesse und Verringerung der Keimzahlbelastung eingesetzt.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Polygard® CN Kartuschenfilter werden gemäß einem durch ein akkreditiertes Registrierungsorgan zugelassenen Qualitätsmanagementsystem mit einem ISO 9000 Qualitätssystemstandard konzipiert, entwickelt und hergestellt und werden mit einem Qualitätszertifikat geliefert. Jedem Kartuschenfilter ist für die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen ein Validierungsleitfaden beigefügt.
Für Rückverfolgbarkeit und einfache Identifizierung ist jeder Kartuschenfilter mit identifizierenden Merkmalen markiert.
Mehrere Formate erhältlich
Ein großes Angebot von Polygard® CN Kartuschenfiltergrößen ist erhältlich, um Ihren Anwendungsanforderungen zu entsprechen. Verschiedene Anschlussmöglichkeiten stehen für eine einfache Anpassung an vorhandene Gehäuse zur Verfügung.
Angaben zur Herstellung
30 min mit heißem Wasser bei 80 °C
10 Autoklavenzyklen oder SIP bei 126 °C für 30 min
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismus-Reduktion
- Wirkungsweise: Filtration (nominal)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Effiziente Reduktion von Partikeln und Mikroorganismen
- Gebrauchsanweisung: Bitte beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch für Polygard® und CLARIGARD® Kartuschen
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften