Wichtige Dokumente
CBS1GM-KC
Sigma-Aldrich
SUPERCHEMIBLOCK HETEROPHILE BLOCKING AGENT (1GM) KC
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable