CBL1366
Anti-CD140a Antibody, clone APA5
clone APA5, Chemicon®, from rat
Synonym(e):
PDGF Receptor alpha
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
APA5, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDGFRA(5156)
Spezifität
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Wachstumsfaktoren & -rezeptoren
ELISA
Immunohistochemistry: 10μg/mL
Blocking of Ligand Binding
Western Blotting
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash