CBL1345
Anti-Integrin α2 Antibody, clone HMα2
clone HMalpha2, Chemicon®, from hamster(Armenian)
Synonym(e):
CD49b
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
hamster (Armenian)
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HMalpha2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA2(3673)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Zellstruktur
Integrine
Immunoprecipitation
Immunofluorescence
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable