Merck
ACR5000NT
Millipore
Ni-NTA-Reagenzienkit
suitable for protein purification
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NA.56
Produktlinie
Amicon®
Methode(n)
protein purification: suitable (His-tagged proteins)
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Ni-NTA-Reagenzienkit für die Aufreinigung von His-markierten Proteinen.
Zur Verwendung mit dem Amicon Pro Affinity-Konzentrationskit: 3 ml HisBind Ni-NTA-Harz, 25 ml Bindepuffer (4X), 25 ml Waschpuffer (4X), 5 ml Elutionspuffer (4X)
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
95.9 °F
Flammpunkt (°C)
35.5 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.