ABS524
Anti-Lipin-2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Phosphatidate phosphatase LPIN2, Lipin-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Lpin2(64898)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Lipidstoffwechsel & Gewichtsregulierung
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Lipin-2 in mouse cerebellum tissue (Mayurranjan, S., et al. (2013). PNAS. 110(2):642-647).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lipin-2 in 10 µg of mouse hepatocytes cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2