ABN1449
Anti-CXCR-4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
C-X-C chemokine receptor type 4, CXC-R4, FB22, Fusin, HM89, LCR1, Leukocyte-derived seven transmembrane domain receptor, LESTR, Lipopolysaccharide-associated protein 3, LAP-3, LPS-associated protein 3, NPYRL, Stromal cell-derived factor 1 receptor, SDF-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CXCR4(7852)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CXCR-4 in 10 µg of Raji membrane extract.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable