ABN1445
Anti-PPAR-gamma-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma, Nuclear receptor subfamily 1 group C member 3, PPAR-gamma, PPARgamma
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPARG(5468)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde PPAR-gamma in 10 µg Gewebelysat aus der humanen Skelettmuskulatur nachgewiesen.
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde PPAR-gamma in 10 µg MCF-7-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Sonstige Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable