Merck
ABN1023
Sigma-Aldrich
Anti-LILRB2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 2, LIR-2, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 2, CD85 antigen-like family member D, Immunoglobulin-like transcript 4, ILT-4, Monocyte/macrophage immunoglobulin-like receptor 10, MIR-10, CD85d,
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LILRB2(10288)
Allgemeine Beschreibung
Leukozyten-Immunglobulin-ähnlicher Rezeptor der Unterfamilie B, Mitglied 2 (UniProt Q8N423; auch bekannt als Mitglied D der CD85-Antigen-ähnlichen Familie, Ig-ähnliches Transkript 4, ILT-4, Leukozyten-Immunglobulin-ähnlicher Rezeptor 2, LIR-2, MIR-10, Monozyten/Makrophagen-Immunglobulin-ähnlicher Rezeptor 10) wird vom LILRB2-Gen (auch CD85D-, ILT4-, LIR2-, MIR10-Gen genannt) (Entrez-Gen-ID 10288) im Menschen kodiert. CD85d gehört zur Klasse B der Familie der Leukozyten-Immunglobulin-ähnlichen Rezeptoren (LIR), deren Mitglieder zwei oder vier extrazelluläre Domänen, eine transmembrane Domäne und zwei bis vier zytoplasmatische Immunrezeptor Tyrosin-basierte Inhibitionsmotive (ITIM) aufweisen. Cd85d wird in Immunzellen exprimiert und zeichnet sich durch die negative Regulierung der Immunantwort durch Einbindung von MHC-Molekülen der Klasse I (HLA-A, HLA-B, HLA-C) in Antigen-präsentierende Zellen aus.
Spezifität
Regiert mit allen 4 bekannten humanen CD85d-Isoformen.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das der extrazellulären Domäne von menschlichem LILRB2 entspricht.
Epitop: Extrazelluläre Domäne
Anwendung
Der Anti-LILRB2-Antikörper ist ein Antikörper gegen LILRB2 zur Verwendung in Western Blots und Immunfluoreszenz-Anwendungen.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50 wurde LILRB2 in humanen Eierstockkrebszellen, in der Großhirnrinde der Maus, in humanen Hirntumorzellen, im Hippocampus der Maus und in Non-Hodgkin-Lymphomzellen nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Jurkat-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde LILRB2 in 10 µg Jurkat-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 64/120 kDa gemessen. Das berechnete Molekulargewicht der vier Isoformen liegt zwischen ~ 52 und ~ 65 kDa. Infolge der Glykosylierung lässt sich häufig eine Bande mit einem offensichtlichen Molekulargewicht von über ~ 110 kDa in den Blots beobachten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jacqueline G O'Leary et al.
Transplantation direct, 9(8), e1500-e1500 (2023-07-17)
Liver allografts protect renal allografts from the same donor from some, but not all, preformed donor specific alloantibodies (DSA). However, the precise mechanisms of protection and the potential for more subtle alterations/injuries within the grafts resulting from DSA interactions require