ABC1451
Anti-PDGF-D
from rabbit
Synonym(e):
Platelet-derived growth factor D, Iris-expressed growth factor, Spinal cord-derived growth factor B, SCDGF-B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rabbit (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDGFD(80310)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PDGF-D in PBS exchanged condition media collected from LNCaP cells transfected with PDGF-D expression vector (Courtesy of Hyeong-Reh Choi Kim lab at Wayne State University).
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PDGF-D in PBS exchanged condition media collected from LNCaP cells transfected with PDGF-D expression vector.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2