Fortfahren mit
AB6000
Anti-TIMP-3-Antikörper, C-Terminus
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
MIG-5, TIMP metallopeptidase inhibitor 3, Tissue inhibitor of metalloproteinases 3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 402.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
13
CHF 402.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
horse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
pig (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), mouse (95% homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TIMP3(7078)
General description
Banden für reduzierte Proteine können bei ~ 24 kDa (unglykosyliert) und ~ 30 kDa (glykosyliert) beobachtet werden. Zusätzliche TIMP-3-Banden KÖNNEN in Abhängigkeit von der Probe bei 50 kDa (Dimer), 12 kDa und 15 kDa (Abbauprodukte) sichtbar sein.
TIMP-3 (Tissue Inhibitor of Metalloproteinases 3) ist ein Mitglied der TIMP-Familie. Die TIMPs werden so bezeichnet, weil sie langsame, eng bindende endogene Inhibitoren der Matrix-Metalloproteinasen (MMPs) sind. Die vier TIMPs haben für die verschiedenen untersuchten MMPs unterschiedliche Inhibitionskonstanten. TIMPs sind nachweislich aktiv gegen die ADAM-Familie der Proteinasen. TIMP-3 ist ein wirkungsvoller „Sheddase“-Hemmer und hemmt ADAM17 (TACE) bei den geringen Mengen im nanomolaren Bereich, die bei der MMP-Hemmung beobachtet werden. Die anderen ADAM-Proteinasen wurden noch nicht auf TIMP-Hemmung getestet, doch TIMP-2 scheint mit ADAM17 weit weniger aktiv als TIMP-3. TIMP-3 wird mutmaßlich von vielen Zelltypen konstitutiv produziert und ist in anderen induzierbar. Die Lokalisierung von TIMP-3 unterscheidet sich von den anderen 3 TIMPs und es wird von einer Ablagerung hauptsächlich in der extrazellulären Matrix ausgegangen.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem TIMP-3 am C-Terminus entspricht.
Application
Dieser Anti-TIMP-3-Antikörper, C-Terminus, ist zur Verwendung in WB und IC für den Nachweis von TIMP-3 validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
MMPs & TIMPs
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer früheren Charge wies TIMP-3 in C6-Zellen nach.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper erkennt TIMP-3 am C-Terminus. Kreuzreagiert anscheinend nicht mit TIMP-1 oder TIMP-2.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mM NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting an HL-60-Zelllysat, angereichert mit PMA-konditioniertem Medium.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen TIMP-3 in 10 µg HL-60-Zelllysat in PMA-konditioniertem Medium nach.
Kontrolle
HL-60-Zelllysat in PMA-konditioniertem Medium.
Other Notes
Ersetzt: AB802
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4502973MAB3318MAB3300
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:10000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
136-13H4, monoclonal
clone
7-6C1, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ioannis Kanakis et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 71(4), 571-582 (2018-11-01)
Cartilage destruction in osteoarthritis (OA) is mediated mainly by matrix metalloproteinases (MMPs) and ADAMTS. The therapeutic candidature of targeting aggrecanases has not yet been defined in joints in which spontaneous OA arises from genetic susceptibility, as in the case of
Qitao Zhang et al.
Experimental eye research, 178, 212-222 (2018-10-20)
The daily shedding and renewal of photoreceptor outer segments (OS) is critical for maintaining vision. This process relies on the efficient uptake, degradation, and sorting of shed OS material by the retinal pigment epithelium (RPE). Poor OS degradation has been
Jonathan Green et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 92, 117424-117424 (2023-07-30)
Osteoarthritis is a chronic degenerative joint disease affecting millions of people worldwide, with no disease-modifying drugs currently available to treat the disease. Tissue inhibitor of metalloproteinases 3 (TIMP-3) is a potential therapeutic target in osteoarthritis because of its ability to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB600004053252279706