AB3613
Anti-Caspase 12 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-CASP-12, Anti-CASP12P1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CASP12(100506742)
mouse ... Casp12(12364)
rat ... Casp12(156117)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Stoffwechsel
Kaspasen
Enzyme & Biochemie
Mouse brain tissue lysate can be used as a positive control as well. Caspase 12 is associated with ER membranes and not in cytoplasm or mitochondria. Caspase 12 mediates cytotoxixity induced by amyloid beta.
Immunohistochemistry: 10μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable