Wichtige Dokumente
8.44007
Sigma-Aldrich
1,2-Butylene carbonate
for synthesis
Synonym(e):
1,2-Butylene carbonate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.12
EG-Index-Nummer:
403-780-4
Dampfdruck
0.07 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
6-8 (10 g/L in H2O)
Kinematische Viskosität
3 cSt
mp (Schmelzpunkt)
-45 °C
Übergangstemp.
flash point 121 °C
Dichte
1.14 g/cm3 at 25 °C
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
ZZXUZKXVROWEIF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
1,2-Butylene carbonate for synthesis. CAS 4437-85-8, pH 6 - 8 (10 g/l, H₂O).
Hinweis zur Analyse
Evaporation Number: <0.01
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13