Alle Fotos(1)
Key Documents
8.40157
Sigma-Aldrich
Dicyclopropylketone
for synthesis
Synonym(e):
Dicyclopropylketone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.15
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
214-331-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
bp
160-162 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 39 °C
Dichte
0.968 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H10O/c8-7(5-1-2-5)6-3-4-6/h5-6H,1-4H2
InChIKey
BIPUHAHGLJKIPK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.965 - 0.970
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup