5.30352
CD40-TRAF6 Signaling Inhibitor, 6877002
Synonym(e):
CD40-TRAF6 Signaling Inhibitor, 6877002, 3-((2,5-Dimethylphenyl)amino)-1-phenyl-2-propen-1-one, (2 E)-3-((2,5-Dimethylphenyl)amino)-1-phenyl-2-propen-1-one, 3-((2,5-Dimethylphenyl)amino)-1-phenyl-2-propen-1-one, (2E)-3-((2,5-Dimethylphenyl)amino)-1-phenyl-2-propen-1-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (NMR)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C1=NC=NN1
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
TRAF6
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable