480403
NFAT-Aktivierungsinhibitor III
The NFAT Activation Inhibitor III, also referenced under CAS 3519-82-2, controls the biological activity of NFAT. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonym(e):
NFAT-Aktivierungsinhibitor III, Inhibitor der NFAT-Calcineurin-Assoziation-6, INCA-6
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL (Use only fresh DMSO.)
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C20H12O2/c21-15-9-10-16(22)20-18-12-6-2-1-5-11(12)17(19(15)20)13-7-3-4-8-14(13)18/h1-10,17-18H
InChIKey
GCHPUOHXXCNSQL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Calcineurin-NFAT
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Roehrl, M.H.A., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 7554.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable