345804
β1-3,6-Galactosidase, Recombinant, E. coli
Synonym(e):
β1-3,6-Galactosidase, Recombinant, E. coli, β1-3,6-D-Galactoside Galactohydrolase
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥30 units/mL
≥75 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Fremdaktivität
Proteases, none detected
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable