Alle Fotos(1)
Key Documents
344085
Sigma-Aldrich
Folimycin, Streptomyces sp.
A highly sensitive and specific inhibitor of vacuolar-type H+-ATPase (V-type; Ki = 20 pM).
Synonym(e):
Folimycin, Streptomyces sp., Concanamycin A
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H75NO14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
866.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Löslichkeit
DMSO: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C46H75NO14/c1-13-16-34-28(7)37(58-38-22-33(48)43(31(10)57-38)60-45(47)53)23-46(54,61-34)30(9)41(51)29(8)42-35(55-11)18-15-17-24(3)19-26(5)39(49)32(14-2)40(50)27(6)20-25(4)21-36(56-12)44(52)59-42/h13,15-18,20-21,26-35,37-43,48-51,54H,14,19,22-23H2,1-12H3,(H2,47,53)/b16-13+,18-15+,24-17+,25-20+,36-21-/t26-,27-,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34-,35+,37-,38+,39+,40-,41-,42-,43-,46-/m1/s1
InChIKey
DJZCTUVALDDONK-HQMSUKCRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein hochgradig sensitiver und spezifischer Inhibitor von Vakuolar-Typ H+-ATPase (V-Typ; Ki = 20 pM). Hemmt die Ansäuerung von Organellen wie Lysosomen und dem Golgi-Apparat. Blockiert zudem die Zelloberflächen-Expression von Virushüllen-Glycoproteinen ohne Auswirkungen auf die Synthese. Nützlich für Studien der intrazellulären Protein-Translokation. Weist in Assays zur Bestimmung der Lebensfähigkeit von Zellen bei einer Reihe von Zelllinien zytotoxische Wirkungen auf.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Vakuolar-Typ H+-ATPase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel Ki: 20 pM gegen Vakuolar-Typ H+-ATPase
Warnhinweis
Toxizität: Hochgiftig (H)
Angaben zur Herstellung
Unmittelbar vor Gebrauch mit wässrigen Pufferlösungen verdünnen.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Kane, M.D., et al. 1999. J. Neurochem.72, 1939.
Nishihara, T., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.212, 255.
Muroi, M., et al. 1994. Biosci. Biotech. Biochem.58, 425.
Drose, S., et al. 1993. Biochemistry32, 3902.
Muroi, M., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.193, 999.
Muroi, M., et al. 1993. Cell Struct. Funct.18, 139.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Peter Göttle et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 777542-777542 (2021-12-11)
Myelin repair in the adult central nervous system (CNS) is driven by successful differentiation of resident oligodendroglial precursor cells (OPCs) and thus constitutes a neurodegenerative process capable to compensate for functional deficits upon loss of oligodendrocytes and myelin sheaths as
Michael J Rigby et al.
Communications biology, 4(1), 454-454 (2021-04-14)
Nε-lysine acetylation in the ER lumen is a recently discovered quality control mechanism that ensures proteostasis within the secretory pathway. The acetyltransferase reaction is carried out by two type-II membrane proteins, ATase1/NAT8B and ATase2/NAT8. Prior studies have shown that reducing
Keiji Ibata et al.
Neuron, 102(6), 1184-1198 (2019-05-11)
Synapse formation is achieved by various synaptic organizers. Although this process is highly regulated by neuronal activity, the underlying molecular mechanisms remain largely unclear. Here we show that Cbln1, a synaptic organizer of the C1q family, is released from lysosomes
Jin Rui Liang et al.
Cell, 180(6), 1160-1177 (2020-03-12)
Selective autophagy of organelles is critical for cellular differentiation, homeostasis, and organismal health. Autophagy of the ER (ER-phagy) is implicated in human neuropathy but is poorly understood beyond a few autophagosomal receptors and remodelers. By using an ER-phagy reporter and