Dokumente
1.93662
Supelco
Kaliumiodat
EMPLURA®
Synonym(e):
Potassium iodate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
IKO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash