12-564
Trimethyl-Histone H3 Peptide
Lys4, biotin conjugate
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Trimethyl-Histone H3 (Lys4) Peptide, biotin conjugate, Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes.
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... H3F3B(3021)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable