Merck
1.16225
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
Silica gel 60 RP-18 HPTLC Plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
20 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 HPTLC glass plates 20x10cm
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt. Messung): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5 - 7 µm
Schichtdicke: 150 - 200 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfungen:
A) Cholesterintest
hRf-Werte
- Cholesterin, Cholesterintest:
11 - 23
B) Steroidtest
- Methyltestosteron, Steroidtest: 20 - 40
- Reichstein S, Steroidtest: 50 - 70
- Hydrocortison,Steroidtest: 65 - 85
Typischer Wert gemessen an einer aktivierten Platte (120°C, 15 Min)
Eluent a) Aceton/ Wasser (95/5 v/v)
Eluent b) Acetonitril/ Wasser (70/30 v/v)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.